主要文件
1.00684
Supelco
Sulfanilic acid
for elemental analysis
别名:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7NO3S
CAS号:
分子量:
173.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
EC索引号:
204-482-5
NACRES:
NA.21
价格与库存信息目前不能提供
等级
for elemental analysis
质量水平
表单
solid
自燃温度
>400 °C
效能
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
溶解性
10 g/L
密度
1.485 g/cm3 at 25 °C
堆积密度
620 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
一般描述
standard for elemental analysis GR for analysis
应用
Sulfanilic acid standard for elemental analysis for analysis. CAS 121-57-3, EC Number 204-482-5, chemical formula NH₂C₆H₄SO₃H.
分析说明
Identity (IR-spectrum)conformsC content (mean value fivefold determination)41.3 - 41.8 %H content (mean value fivefold determination)3.9 - 4.3 %N-content (mean value fivefold determination)7.7 - 8.3 %O content (mean value fivefold determination)27.5 - 28.5 %S content (mean value fivefold determination)18.2 - 18.8 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %Suitable for determination of C,H,N,O,S
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1