Merck
所有图片(7)
主要文件
07-449
Sigma-Aldrich
抗-三甲基-组蛋白H3 (Lys27)抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3, H3k27me3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品07-449监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human, mouse
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
trimethylation (Lys27)
基因信息
human ... HIST1H3F(8968)
一般描述
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特异性
三甲基化的组蛋白 H3(Lys27)。预计具有广泛的物种交叉反应性。
预计具有广泛的物种交叉反应性。
免疫原
KLH 共轭合成 2X 支肽,包含序列 …AR(me3K)SAP…,其中 me3K 对应于人组蛋白 H3 残基 27 处的三甲基赖氨酸。
应用
免疫细胞化学:
免疫沉淀:
Beadlyte 组蛋白-肽特异性测定:
抗三甲基组蛋白 H3(Lys27),也称为抗 H3K27me3,是一种经广泛公开发表的兔多克隆抗体。该蛋白 A 纯化的抗体经斑点印迹测试了三甲基化赖氨酸 27 特异性,并在 WB、ICC、IP 中进行了验证。
质量
通过蛋白质印迹对 HeLa 细胞中酸提取的蛋白质进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
将 0.4 µg/mL 的抗三甲基组蛋白 H3 Lys27 用于重组组蛋白 H3 和 HeLa 细胞酸提取物。
目标描述
17kda
外形
形式:纯化
纯化兔 IgG,在含有 0.1% Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.15 M NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液,然后添加 30% 甘油的溶液中。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
A WD40 domain cyclophilin interacts with histone H3 and functions in gene repression and organogenesis in Arabidopsis.
Li, H; He, Z; Lu, G; Lee, SC; Alonso, J; Ecker, JR; Luan, S
Plant Cell null
Su(z)2 antagonizes auto-repression of Myc in Drosophila, increasing Myc levels and subsequent trans-activation.
Khan, A; Shover, W; Goodliffe, JM
Testing null
An extended transcriptional network for pluripotency of embryonic stem cells.
Kim, J; Chu, J; Shen, X; Wang, J; Orkin, SH
Cell null
COOH-terminal binding protein regulates expression of the p16INK4A tumor suppressor and senescence in primary human cells.
Mroz, EA; Baird, AH; Michaud, WA; Rocco, JW
Cancer Research null
Polycomb recruitment to DNA in vivo by the YY1 REPO domain.
Wilkinson, FH; Park, K; Atchison, ML
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
商品
抗体可与特定的抗原结合,产生独特的抗体-抗原复合物。本文讨论这一连接键的性质,以及其作为分子标签的研究应用。
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
探索抗体处理基础知识,包括有关结构、类别和正常免疫球蛋白系列的技术信息。
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
查看所有结果
实验方案
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.