Merck
所有图片(7)
主要文件
07-352
Sigma-Aldrich
抗乙酰组蛋白H3(Lys9)抗体
serum, Upstate®
别名:
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品07-352监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
serum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
种属反应性
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
制造商/商品名称
Upstate®
技术
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
acetylation (Lys9)
基因信息
human ... H3C1(8350)
一般描述
组蛋白H3是参与真核细胞染色质结构的五种主要组蛋白之一。H3具有一个主要的球状结构域和一个长N末端的尾巴,其与核糖体核小体′串珠′结构体的结构有关。组蛋白H3的N末端尾部从球状核小体核心突起,其可能发生几种不同类型的表观遗传修饰,从而影响细胞过程。这些修饰包括甲基或乙酰基与赖氨酸和精氨酸的共价连接,以及丝氨酸或苏氨酸的磷酸化。
特异性
识别分子量 17 kDa 的乙酰基组蛋白 H3(Lys9)。在 23 kDa 处检测到另一个未知蛋白。
预计具有广泛的物种交叉反应性
免疫原
卵清蛋白缀合的合成肽(KQTARAcKSTGGK-C),对应于在赖氨酸 9 上乙酰化的酵母组蛋白 H3 的氨基酸 4-14,并添加了 C 端半胱氨酸便于进行缀合。
表位:氨基酸4-14
应用
抗乙酰基组蛋白 H3(Lys9)抗体是用于检测乙酰基组蛋白 H3(Lys9)的兔多克隆抗体,也称为 H3K9Ac,组蛋白 H3(乙酰基 K9),经发表和验证可用于 ChIP、WB、Mplex。
染色质免疫沉淀 (ChIP)。
一个独立的实验室研究表明,该抗体优先从野生型酵母而不是在第 9 位残基含有赖氨酸取代丙氨酸的酵母菌株中免疫沉淀染色质。
Beadlyte 组蛋白-肽特异性测定:
该批次的抗体以 1:1000-1:5000 的稀释度与含有与 Luminex 微球缀合的各种修饰的组蛋白 H3 肽一起孵育。没有观察到与含有乙酰赖氨酸 14 或乙酰赖氨酸 27 的肽的交叉反应性。
研究子类别
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
质量
通过蛋白质印迹法对丁酸钠处理过的 HeLa 细胞的酸提取物进行了常规评估。
蛋白质印迹分析:
该批次以 1:5000-1:10,000 的稀释度在丁酸钠处理过的 HeLa 细胞(货号 17-305)的酸提取物中检测到乙酰基组蛋白 H3(Lys9)。
目标描述
17kda
联系
替代品:04-1003
外形
含有 0.35% 叠氮化钠和 30% 甘油的抗血清。
未纯化
储存及稳定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。为了最大程度地回收产品,在取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析说明
对照
经 TSA 处理的 HeLa 和 NIH/3T3 细胞,骨肉瘤组织。
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Genome-wide profiling of histone H3 lysine 9 acetylation and dimethylation in Arabidopsis reveals correlation between multiple histone marks and gene expression.
Zhou J, Wang X, He K, Charron JB, Elling AA, Deng XW
Plant Molecular Biology null
Genome-wide analysis of abnormal H3K9 acetylation in cloned mice.
Suzuki, T; Kondo, S; Wakayama, T; Cizdziel, PE; Hayashizaki, Y
Testing null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null
The transcription factor snail mediates epithelial to mesenchymal transitions by repression of estrogen receptor-alpha.
Dhasarathy, A; Kajita, M; Wade, PA
Molecular Endocrinology null
CBP/p300-mediated acetylation of histone H3 on lysine 56.
Das, C; Lucia, MS; Hansen, KC; Tyler, JK
Nature null
Questions
  1. How many ug of this product are contained in 100uL?
    1 answer
    1. This product is antiserum containing 0.05% sodium azide and 30% glycerol. It is unpurified and concentration is not determined.