主要文件
07-276
Sigma-Aldrich
Anti-PDGFRα抗体
Upstate®, from rabbit
别名:
Anti-Anti-CD140A, Anti-Anti-PDGFR-2, Anti-Anti-PDGFR2
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品07-276监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物来源
rabbit
质量水平
抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μL
制造商/商品名称
Upstate®
技术
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同位素/亚型
IgG
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... PDGFRA(5156)
一般描述
血小板源生长因子受体(PDGF 受体)是 170-185 kDa 的跨膜糖蛋白,在与配体结合后会发生同源或异源二聚化,形成 α 和 β 亚基的复合物,具体取决于结合的 PDGF 的同种型(PDGF AA、BB 或 AB) 。现在激活的受体中酪氨酸残基的磷酸化可以控制多种信号转导事件,例如肌动蛋白重组、转录、细胞生长、迁移和分化、还可以激活 Ras、Raf 和 ERK 1 和 2 信号通路。
特异性
识别 PDGF 受体 α。
免疫原
对应于人 PDGF 受体氨基酸 1035-1053 的肽(C-GKRNRHSSQTSEESAIETG) α
应用
使用经过验证可用于 IP & WB 的该抗-PDGFRα 抗体检测 PDGFRα。
研究子类别
生长因子&受体
研究类别
信号传导
质量
通过免疫印迹对 3T3/NIH 细胞裂解液进行了常规评估
目标描述
150/170 kDa(双峰)
外形
免疫亲和纯化
在 0.14 M Tris-甘氨酸,pH 7.4、0.105 M NaCl,0.035% 叠氮化钠作为防腐剂的溶液中的蛋白 A 纯化的免疫球蛋白。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。 避免反复冻融循环,以免损坏 IgG 和影响产品性能。
分析说明
对照
HeLa 细胞,3T3/NIH 或 HepG2 细胞的提取物,人脑组织
其他说明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律信息
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Evidence for PDGFRA, PDGFRB and KIT deregulation in an NSCLC patient.
T Negri et al.
British journal of cancer, 96(1), 180-181 (2007-01-11)
PDGF- and insulin/IGF-1-specific distinct modes of class IA PI 3-kinase activation in normal rat retinas and RGC-5 retinal ganglion cells.
Biswas, SK; Zhao, Y; Nagalingam, A; Gardner, TW; Sandirasegarane, L
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Mesenchymal stem cells modified with a single-chain antibody against EGFRvIII successfully inhibit the growth of human xenograft malignant glioma.
Balyasnikova IV, Ferguson SD, Sengupta S, Han Y, Lesniak MS
Testing null
S Ugurel et al.
British journal of cancer, 92(8), 1398-1405 (2005-04-23)
This two-centre phase-II trial aimed at investigating the efficacy of imatinib in metastasised melanoma patients in correlation to the tumour expression profile of the imatinib targets c-kit and platelet-derived growth factor receptor (PDGF-R). The primary study end point was objective
K J Kurppa et al.
Oncogene, 35(10), 1283-1291 (2015-06-09)
Recent efforts to comprehensively characterize the mutational landscape of non-small cell lung cancer have identified frequent mutations in the receptor tyrosine kinase ERBB4. However, the significance of mutated ERBB4 in non-small cell lung cancer remains elusive. Here, we have functionally