主要文件
06-1433
Sigma-Aldrich
抗phospho-FGFR-1 (Tyr653/Tyr654)抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
别名:
Basic fibroblast growth factor receptor 1, FGFR-1, bFGF-R-1, Fms-like tyrosine kinase 2, FLT-2, Proto-oncogene c-Fgr, CD331
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
产品06-1433监管中,请联系销售询价或购买 联系技术服务部门
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
物種活性(以同源性預測)
Xenopus (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
包裝
antibody small pack of 25 μg
技術
cell based assay: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
phosphorylation (pTyr653/pTyr654)
基因資訊
human ... FGFR1(2260)
一般說明
FGFR-1(成纤维细胞生长因子受体 1)是蛋白质的基本成纤维细胞生长因子家族的成员,被认为在良性前列腺增生的诱导和传播中很重要。FGFR-1 的缺失会导致植入后死亡,并与神经乳链球蛋白和神经突生长有关。人们最近发现,在肾细胞癌患者中 FGFR-1 表达增加,并且 FGFR-1 也可能在早期肢体形成中起作用。
特異性
该抗体识别在 Tyr653/Tyr654 处磷酸化的 FGFR-1。
免疫原
与 Tyr653/Tyr654 处磷酸化的人 FGFR-1 相对应的 KLH 偶联的线性肽。
表位:磷酸化 Tyr653/Tyr654
應用
使用经过验证可用于 WB 细胞功能分析的抗磷酸化 FGFR-1(Tyr653/Tyr654)抗体检测磷酸化 FGFR-1(Tyr653/Tyr654)。
研究子类别
细胞因子&细胞因子受体
研究类别
炎症&免疫学
肽抑制分析:0.2 µg/mL 代表性批次抑制转染了 FGFR-1 的 HEK293T 细胞。
品質
通过蛋白质印迹对转染了 FGFR1 的未经处理和经 λ 磷酸酶处理的 HEK293T 细胞进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL 的该抗体在 10 µg 转染了 FGFR1 的未经处理和经 λ 磷酸酶处理的 HEK293T 细胞中检测到 FGFR-1。
標靶描述
观测值〜145 kDa。
FGFR-1 具有 19 个同工型和 8 个潜在的糖基化位点,将未成熟形式的受体的预期大小增加至 120 kDa,将成熟形式的受体的预期大小增加至 145 kDa(Hisaoka, K., et al. (2011).JBC.286(24):21118-21128)。
外觀
亲和纯化
在含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体。
儲存和穩定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
分析報告
对照
转染 FGFR-1 的未经处理和经 λ 磷酸酶处理的 HEK293T 细胞
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Tamer A Ahmed et al.
Cell reports, 26(1), 65-78 (2019-01-04)
Pharmacologic targeting of components of ERK signaling in ERK-dependent tumors is often limited by adaptive resistance, frequently mediated by feedback-activation of RTK signaling and rebound of ERK activity. Here, we show that combinatorial pharmacologic targeting of ERK signaling and the
Jiahui Si et al.
Journal of experimental & clinical cancer research : CR, 38(1), 481-481 (2019-12-06)
Although EGFR tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) are beneficial to lung adenocarcinoma patients with sensitive EGFR mutations, resistance to these inhibitors induces a cancer stem cell (CSC) phenotype. Here, we clarify the function and molecular mechanism of shisa3 as a suppressor
Agata Lampart et al.
Cells, 11(3) (2022-02-16)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is considered primarily as a ligand for FGF surface receptors (FGFRs) through which it activates a number of cellular responses. In addition to its canonical mode of action, FGF1 can act intracellularly, before secretion or
LTBP-2 Has a Single High-Affinity Binding Site for FGF-2 and Blocks FGF-2-Induced Cell Proliferation.
Menz, C; Parsi, MK; Adams, JR; Sideek, MA; Kopecki, Z; Cowin, AJ; Gibson, MA
Testing null
Mateusz Adam Krzyscik et al.
ACS omega, 2(7), 3792-3805 (2018-07-20)
Antibody-drug conjugates (ADCs) are a new class of anticancer therapeutics that combine the selectivity of targeted treatment, ensured by monoclonal antibodies, with the potency of the cytotoxic agent. Here, we applied an analogous approach, but instead of an antibody, we