Merck
V-048
Supelco
戊酰芬太尼标准液 盐酸盐 溶液
100 μg/mL in methanol (as a free base), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H32N2O · HCl
分子量:
400.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等級
certified reference material
品質等級
形狀
liquid
特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 0.5 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol (as a free base)
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
形式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(CCCC)N(C1=CC=CC=C1)C(CC2)CCN2CCC3=CC=CC=C3.Cl
InChI
1S/C24H32N2O.ClH/c1-2-3-14-24(27)26(22-12-8-5-9-13-22)23-16-19-25(20-17-23)18-15-21-10-6-4-7-11-21;/h4-13,23H,2-3,14-20H2,1H3;1H
InChI 密鑰
LDVFWGIGCYCMSS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
该认证Snap-N-Spike®溶液适合用作临床毒理学、尿液药物测试或法医分析应用中戊酰芬太尼LC/MS或GC/MS测试方法的校准品和对照品的起始原料。戊酰芬太尼是一种设计药物和芬太尼类似物。2017年3月,中国官员禁止在中国市场和销售戊酰芬太尼。
法律資訊
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
標靶器官
Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
49.5 °F - closed cup
閃點(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)