Merck
F-048
Supelco
对全氟丁酰芬太尼(PFBF)标准液 溶液
100 μg/mL in methanol (), certified reference material, ampule of 0.5 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
0.5 ML
$249.00
$249.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
0.5 ML
$249.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H29FN2O
分子量:
368.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
$249.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 0.5 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol (
)
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
forensics and toxicology
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
Fc1ccc(cc1)N(C2CCN(CC2)CCc3ccccc3)C(=O)CCC
InChI
1S/C23H29FN2O/c1-2-6-23(27)26(21-11-9-20(24)10-12-21)22-14-17-25(18-15-22)16-13-19-7-4-3-5-8-19/h3-5,7-12,22H,2,6,13-18H2,1H3
InChI key
QZFMCYUBPSLOBP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
认证的Snap-N-Spike®;适用于临床毒理学、尿液药物检测或法医分析应用的对氟丁酰芬太尼LC/MS或GC/MS检测方法中校准品和对照品起始材料的溶液。对氟丁酰芬太尼,也称为PFBF和4-FBF,是一种设计药物和芬太尼类似物,可娱乐性滥用。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)