特點
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包裝
ampule of 1 mL
製造商/商標名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
濃度
100 μg/mL in acetonitrile: water
技術
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
應用
forensics and toxicology
格式
single component solution
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC[C@H]([C@@H](C)CN(C)C)c1cccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H31NO7/c1-5-14(11(2)10-21(3)4)12-7-6-8-13(9-12)27-20-17(24)15(22)16(23)18(28-20)19(25)26/h6-9,11,14-18,20,22-24H,5,10H2,1-4H3,(H,25,26)/t11-,14+,15-,16-,17+,18-,20+/m0/s1
InChI 密鑰
CTYJDHSTNLOUMT-PJOQTPGLSA-N
一般說明
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
55.4 °F - closed cup
閃點(°C)
13 °C - closed cup
实验方案
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
为了使用β-葡糖醛酸酶优化水解,必须对每种待分析的葡糖苷酸代谢物进行某些因素的评估,例如孵育时间、温度、水解pH、酶源和酶浓度。