Merck
H-091
Supelco
香草扁桃酸-D3标准液 CRM 溶液
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
别名:
VMA-D3 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H7D3O5
CAS号:
分子量:
201.19
EC 号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
产品H-091是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
等级
certified reference material
质量水平
表单
liquid
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−70°C
SMILES字符串
O(C)c1c(c(c(c(c1[2H])C(O)C(=O)O)[2H])[2H])O
InChI
1S/C9H10O5/c1-14-7-4-5(2-3-6(7)10)8(11)9(12)13/h2-4,8,10-11H,1H3,(H,12,13)/i2D,3D,4D
InChI key
CGQCWMIAEPEHNQ-NRUYWUNFSA-N
一般描述
在 LC/MS 应用(例如,内分泌学和临床及诊断检测)中,一种适用于监测香草扁桃酸水平的稳定标记内标物。香草扁桃酸或 VMA 是儿茶酚胺类肾上腺素和去甲肾上腺素的尿液代谢产物。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相关产品
产品编号
说明
价格
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)