E077
E-077
别名:
(±)-肾上腺素-D6
1 of 10
Supelco
M-172
3-甲氧基酪胺-D4
N-068
(±)-甲氧基去甲肾上腺素-D3盐酸盐标准液 盐酸盐 溶液
C-109
儿茶酚胺混合物1(肾上腺素) 溶液
Sigma-Aldrich
E4250
(−)-肾上腺素
T-073
L-甲状腺素(T4) 溶液
D-081
多巴胺盐酸盐标准液 CRM 盐酸盐 溶液
771775
(±)-Epinephrine-(N-methyl-d3)
C-106
皮质醇标准液 溶液
E-143
(±)-肾上腺素 盐酸盐
Y0000882
certified reference material
300
liquid
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
ampule of 1 mL
Cerilliant®
100 μg/mL in methanol with 5% 1 M HCl
gas chromatography (GC): suitableliquid chromatography (LC): suitable
clinical testingclinical testing
single component solution
−70°C
N(C(C(O)(c1c(c(c(c(c1[2H])[2H])O)O)[2H])[2H])([2H])[2H])C
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/i2D,3D,4D,5D2,9D
UCTWMZQNUQWSLP-JQAOAMCHSA-N
酒精标准品_违禁药品_质谱检测-默克生命科学
Danger
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - STOT SE 1
Eyes,Central nervous system
3 - Flammable liquids
WGK 2
51.8 °F - closed cup
11.0 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。
如需帮助,请联系 客户支持
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 4
747521
Serotonin-α,α,β,β-d4 hydrochloride
M-171
3-甲氧基酪胺盐酸盐标准液 盐酸盐
A7256
DL-去甲肾上腺素 盐酸盐