Merck
C-249
Supelco
卡利拉嗪-D8 溶液
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24D8Cl2N4O
分子量:
435.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
质量水平
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL (Acetonitrile: Water with 1% 1M HCl (50:50) (v/v))
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
50.0 °F
闪点(°C)
10 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)