特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
100 μg/mL in methanol
技术
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
应用
clinical testing
clinical testing
包装形式
single component solution
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CCC(O)(C(=O)CO)[C@@]14C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-BJJKTIQHSA-N
一般描述
应用
- 在通过高效液相色谱-串联质谱(HPLC-MS/MS)分析人体汗液样品中的皮质醇期间,通过大气压化学电离(APCI)和选择性反应监测(SRM)鉴定皮质醇
- 通过液相色谱-串联质谱(LC-MS/MS)联合测定 48 份血清样品中的皮质醇和可的松
- 开发和验证 LC-MS/MS 方法,测定尿液样本中五种类固醇―游离皮质醇、可的松、四氢皮质醇、异丙四氢皮质醇和四氢可的松
- 通过液相色谱-电喷雾-串联质谱(LC-MS/MS)对 103 份头发样品中的皮质醇、可的松和硫酸脱氢表雄酮(DHEAS)进行多残留分析
- 使用简单的蛋白质沉淀技术进行样品制备,通过 LC-MS/MS 快速分析超过一年的 2860 个血清样品的皮质醇
特点和优势
- 完全符合 ISO/IEC 17025 和 ISO 17034 认证
- 附综合分析证书(CoA),包括稳定性、均匀性、浓度准确性、不确定性和可追溯性数据
- 通过实时稳定性研究严格测试,以确保准确性和保质期
- 使用合格的精密天平进行重量准备,以确保最小不确定性
- 氩气环境下火焰密封,装入安瓿以便长期保存
- 提供方便的 DEA 豁免格式,以提高实验室效率
法律信息
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
49.5 °F - closed cup
闪点(°C)
9.7 °C - closed cup