About This Item
经验公式(希尔记法):
C21D8H20O5
CAS号:
分子量:
368.49
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素纯度
≥98 atom % D
质量水平
方案
≥98% (CP)
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
质量偏移
M+8
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OCC([C@@]1(O)CC[C@@]([C@]1(C)C2([2H])[2H])([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C([2H])([2H])C[C@]4(C)[C@@]3([2H])C2=O)=O)=O
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-15,18,22,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D2,9D,10D2,18D
InChI key
MFYSYFVPBJMHGN-BMUVRMCQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
可的松-2,2,4,6,6,9,12,12-d8(可的松-d8)是氘标记的可的松。可的松是皮质醇(糖皮质激素)的氧化代谢物。
应用
可的松-2,2,4,6,6,9,12,12-d8 用作同位素。
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Repr. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3