Merck
B-112
Supelco
(±)-巴氯芬
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
别名:
(±)-β-(氨甲基)-4-氯苯丙酸, 巴氯芬片
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12ClNO2
CAS号:
分子量:
213.66
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
价格与库存信息目前不能提供
等级
certified reference material
质量水平
特点
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
制造商/商品名称
Cerilliant®
浓度
500 μg/mL (MeOH:H2O (10:90)(v/v))
包装形式
single component solution
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
GABA B 受体激动剂;骨骼肌松弛剂;解痉剂。
法律信息
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 2
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
129.2 °F
闪点(°C)
54 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)