主要文件
900412E
Avanti
油酸(17-炔)
Avanti Research - A Croda Brand 900412E, ethanol solution
别名:
(Z)-十八-9-烯-17-炔酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H30 O2
分子量:
278.43
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
表单
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (900412E-1mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 900412E
浓度
1 mg/mL (900412E-1mg)
脂质类型
click reagents
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
油酸(17-炔)是用于膜研究的点击化学试剂。可点击的炔基结构可用于探测活细胞中的胆固醇结合作用。
包装
5 mL透明玻璃密封安瓿(900412E-1mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13.0 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)