主要文件
880158P
Avanti
N-TETAMINE-pLys40
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
N,N-ditetradecylamine-polylysine(40), TFA salt
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
880158P-25MG
$798.00
$798.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
880158P-25MG
$798.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C350H539F123N81O81
分子量:
9514.32
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.79
$798.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
生物来源
synthetic
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1X25 mg (880158P-25MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
CCCCCCCCCCCCCCN(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)NC(=O)C(F)(F)F
应用
Targeted drug delivery
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)