Merck
870873P
Avanti
Adipoyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Adipoylcarnitine
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 MG
$307.00
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 MG
$307.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H23NO6
分子量:
289.32
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.21
$307.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 x 5 mg
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
[N+](C[C@H](OC(=O)CCCCC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(C)(C)C.[H+]
InChI
1S/C13H23NO6/c1-14(2,3)9-10(8-12(17)18)20-13(19)7-5-4-6-11(15)16/h10H,4-9H2,1-3H3,(H-,15,16,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
BSVHAXJKBCWVDA-SNVBAGLBSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870873P-5MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)