Merck
852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
别名:
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 MG
$404.00
$404.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 MG
$404.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H42O3
CAS号:
分子量:
342.56
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
$404.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
neutral glycerides
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI key
WXWPBUKRBCYIMR-OGLOHFSISA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852650P-10MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)