Merck
850525P
Avanti
GDN
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
糖-薯蓣皂苷元(GDN)
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$379.00
850525P-5G
$3,410.00
$379.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
500 MG
$379.00
850525P-5G
$3,410.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C56H92O25
分子量:
1165.31
UNSPSC代码:
12161902
NACRES:
NA.25
$379.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 5 g (850525P-5G)
pkg of 1 × 500 mg (850525P-500mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@@]12C(C[C@H]3[C@@H]2[C@H](C)[C@]4(OC[C@H](C)CC4)O3)C5CC=C6C[C@@H](OCCC(CO[C@@H]7O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)[C@H](O)[C@H]7O)CO[C@@H]9O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]%10O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%10O)[C@H](O)[C@H]9O)CC[C@]6(
包装
20 mL 透明玻璃螺旋盖小瓶(850525P-500mg)
20 mL透明螺旋盖玻璃样品瓶 (850525P-1G);30 mL琥珀色螺旋盖广口玻璃瓶 (850525P-5G)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)