化驗
>99% (TLC)
形狀
liquid
包裝
pkg of 1 × 2.5 mL (850467C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850467C-200mg)
製造商/商標名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850467C
濃度
10 mg/mL (850467C-25mg)
25 mg/mL (850467C-200mg)
脂質類型
cardiolipins
phospholipids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C44H86NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h21,23,42H,6-20,22,24-41H2,1-5H3/b23-21-/t42-/m1/s1
InChI 密鑰
ATHVAWFAEPLPPQ-VRDBWYNSSA-N
一般說明
應用
生化/生理作用
包裝
法律資訊
也與該產品經常一起購買
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
水污染物質分類(WGK)
WGK 3