Merck
850305P
Avanti
06:0 PC (DHPC)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
DHPC; 1,2-二丙基-sn-甘油-3-磷酸胆碱; PC(6:0/6:0)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H40NO8P
CAS号:
分子量:
453.51
分類程式碼代碼:
51191904
NACRES:
NA.25
描述
1,2-dihexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 g (850305P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850305P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850305P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850305P-500mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
phospholipids
cardiolipins
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCC)=O)COC(CCCCC)=O)=O
InChI
1S/C20H40NO8P/c1-6-8-10-12-19(22)26-16-18(29-20(23)13-11-9-7-2)17-28-30(24,25)27-15-14-21(3,4)5/h18H,6-17H2,1-5H3
InChI 密鑰
DVZARZBAWHITHR-UHFFFAOYSA-N
一般說明
07:0 PC (DHPC)/1,2-二庚酰-sn-甘油-3-磷酰胆碱是一种起清洁剂作用的磷脂磷脂酰胆碱(PC)是具有很强的双层形成能力的脂质。它是最常见的哺乳动物膜磷脂。它也是结肠粘膜层的重要组成部分。
Avanti提供的磷脂酰胆碱产品清单旨在提供具有多种物理性质的化合物。其中产品包括短链(C3-C8具有水溶性和吸湿性)、饱和、多不饱和和混合酸性PC。所有产品均通过HPLC进行纯化,并采取特殊预防措施以防止产品氧化和水解。
應用
06:0 PC (DHPC) 适用于:
  • 开发一种通过亚临界流体色谱分离磷脂的方法
  • 制备bicelle胶束样品
  • 制备脂质囊泡用于鸟苷酸-5′-三磷酸 (GTP) 水解(GTP酶)检测
  • 建立bicelle胶束系统用于丙肝病毒(HCV) p7 通道的表征。
包裝
20 mL透明玻璃螺旋盖小瓶(850305P-200mg)
30 mL 带螺旋盖的琥珀宽口瓶(850305P-500mg)
5 mL透明玻璃密封安瓿(850305P-25mg)
60 mL棕色广口螺旋盖玻璃瓶(850305P-1g)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
也與該產品經常一起購買
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Method development for the separation of phospholipids by subcritical fluid chromatography
Eckard PR, et al.
Journal of Chromatography A, 826(2), 241-247 (1998)
The Membranes of Cells (2016)
Lipid binding by disordered proteins
Perez Y, et al.
Protocol Exchange, 10 (2013)
Integrative Medicine - E-Book (2017)
Amantadine partition and localization in phospholipid membrane: a solution NMR study
Wang J, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 324(1), 212-217 (2004)