Merck
810609C
Avanti
16:0-18:1 Tempo PC
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
别名:
1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho(tempo)choline
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 MG
$1,010.00
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 MG
$1,010.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C50H96N2O9P
分子量:
900.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
51321705
NACRES:
NA.25
$1,010.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810609C-1mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 810609C
浓度
1 mg/mL (810609C-1mg)
脂质类型
phospholipids
ESR probes
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
16:0-18:1 Tempo PC is a stable isotope and acts as an erythrocyte sedimentation rate (ESR) probe.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810609C-1mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system
WGK
WGK 3
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)