主要文件
810351P
Avanti
22-NBD 25-hydroxycholesterol
别名:
22-[N-(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)]-25-hydroxy-23-azacholesterol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
810351P-1MG
$621.00
$621.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
810351P-1MG
$621.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C32H46N4O5
分子量:
566.73
UNSPSC代码:
12352211
$621.00
请联系客服了解存货情况
生物来源
synthetic
方案
≥99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (810351P-1MG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
脂质类型
fluorescent lipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C[C@H](CN(CC(C)(C)O)c1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
应用
Fluorescence
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810351P-1MG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
does not flash
闪点(°C)
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)