Merck
810252P
Avanti
NBD-12 Cholesterol
Avanti Research - A Croda Brand 810252P, powder
别名:
5-cholesten-3β-ol 12-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]dodecanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H70N4O5
分子量:
747.06
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
pkg of 1 × 1 mg (810252P-1mg)
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand 810252P
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810252P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC