主要文件
790413P
Avanti
Coag Reagent II
Avanti Research - A Croda Brand 790413P, powder
别名:
Coag Reagent II, Coagulation Reagent II, contains DOPC:DOPS (7:3, w/w)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
表单
powder
包装
pkg of 2 × 100 mg (790413P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (790413P-25mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand 790413P
脂质类型
phospholipids
运输
dry ice
储存温度
−20°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Coag Reagent II is a lipid blend.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (790413P-25mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
No data available
闪点(°C)
No data available
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)