Merck
700289P
Avanti
Apocholic acid (Delta 14 isomer)
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
5β-Chol-14-enoic acid-3α,12α-diol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H38O4
分子量:
390.56
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.25
化驗
>99% (TLC)
形狀
powder
包裝
package of 1 × 1 mg
製造商/商標名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質類型
bile acids
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@]12[C@@H](O)C[C@@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])CC4)([H])C4C1=CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
包裝
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700289P-1mg)
法律資訊
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3