主要文件
55023
Aura 流动相过滤器/脱气器装置
no reservoir
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
特点
: no reservoir
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Aura 过滤器/脱气器装置方便易用,同时对溶剂和缓冲液进行脱气并除去颗粒物。可消除由检测器中的气泡引起的伪峰,并防止颗粒物损坏单向阀和其他系统部件。干净的流动相还可以延长色谱柱的使用寿命。
各装置包括 PTFE 过滤/脱气组件,十片 1.5μm PTFE 过滤膜,40 英寸/1m×1/4 英寸外径的 PTFE 管路,以及带刻度的厚壁硼硅酸盐玻璃溶剂瓶。可选择 1 升或 2 升溶剂瓶。过滤组件上的标准锥形 PTFE 接头可接入锥形烧瓶和其他容器。该过滤组件可使用任何标准的 47mm 过滤膜,并且可适应高效液相色谱中使用的所有溶剂。与合适的玻璃器皿以及任何真空泵配合使用。
Aura 过滤器/脱气器特别适用于固相膜萃取 (SPED)。萃取盘布置简单,过滤面积大,对来自盘支撑元件液流的限制小,并且液体入口管具有便利性和优点(最后能够转移沉淀)。
可连接到任何真空管路上。
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)