Merck
700065P
Avanti
胆甾烯酮
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
110829
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H44O
CAS号:
分子量:
384.64
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.25
价格与库存信息目前不能提供
描述
4-cholesten-3-one
方案
>99% (TLC)
表单
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700065P-5mg)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
运输
dry ice
储存温度
−20°C
SMILES字符串
O=C1CCC2(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CCC2=C1)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h17-19,22-25H,6-16H2,1-5H3
InChI key
NYOXRYYXRWJDKP-UHFFFAOYSA-N
一般描述
胆甾烯酮是胆固醇代谢产物和类似物,作为膜胆固醇的替代品可提高膜流动性。[1]
包装
5 mL螺旋盖琥珀色玻璃样品瓶(700065P-5mg)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
4-cholesten-3-one suppresses lung adenocarcinoma metastasis by regulating translocation of HMGB1, HIF1alpha and Caveolin-1
Ma J, et al.
Cell Death & Disease, 7(9), e2372-e2372 (2016)