主要文件
610023
Avanti
不带保持支架/加热模块的挤压机组
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
不带保持支架/加热模块的挤压机组
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$1,030.00
$1,030.00
预计发货时间2025年4月14日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$1,030.00
About This Item
UNSPSC代码:
23151503
NACRES:
NB.51
$1,030.00
预计发货时间2025年4月14日详情
特点
Extruder Set without Block
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
储存温度
room temp
一般描述
API 972: Extruder试剂盒盒子 (9-3/16" x 7-3/16" x 2-7/8")
Avanti微型挤出机让研究人员和科学家可通过挤压,以一种高效、快速的方式实现大的单层囊泡(LUVET)的制备。请参阅“下载”下的手册了解更多信息。
观看视频了解有关 Avanti Research 迷你挤出机的更多信息。
应用
脂质体挤出器套件(不含保温/加热模块)已用于无胆固醇方式制备脂质体。[1]它已用于制备含羧基荧光素的大单室囊泡(脂质体)。[2]
包装
Mini-Extruder (套装):包括指南、mini-extruder、两支1000μL注射器、100 孔径(0.1μm)聚碳酸酯膜以及100支滤器支架
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research - A Croda Brand化学品安全说明书
  • 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research - A Croda Brand化学品安全说明书
  • 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research - A Croda Brand化学品安全说明书
  • 610014Filter Support, Avanti Research - A Croda Brand化学品安全说明书
替代部件
通常也和此产品一起购买
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
In vitro Lipid Transfer Assay
Zhang Y and Wang X
Current Biology (2012)
Liposome disruption assay to examine lytic properties of biomolecules
Jimah JR, et al.
Bio-protocol, 7(15) (2017)
实验方案
Watch the below video for instructions on liposome preparation using the Avanti® Mini-Extruder.