主要文件
330840W
Avanti
Cholenic acid-d4
Avanti Research - A Croda Brand
别名:
Chol-5-en-24-oic-2,2,4,4-d4 acid, 3-hydroxy-, (3β)-
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 μG
$269.00
$269.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
100 μG
$269.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H34D4O3
分子量:
378.58
UNSPSC代码:
12352211
NACRES:
NA.21
$269.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
>99% (TLC)
表单
methanol solution
包装
package of 1 × 1 mL (330840W-100UG)
制造商/商品名称
Avanti Research - A Croda Brand
浓度
100 μg/mL
运输
dry ice
储存温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (330840W-100UG)
法律信息
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes,Central nervous system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
49.5 °F
闪点(°C)
9.7 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)