主要文件
Z804622
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
CaF2, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$199.00
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$199.00
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.32
$199.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
物料
CaF2
技术
IR spectroscopy: suitable
直径× 厚度
13 mm × 2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)