主要文件
Z151696
Sigma-Aldrich
抛光的红外晶体窗片
KBr
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$211.00
$211.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 EA
$211.00
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
$211.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
材料
KBr
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
13 mm × 2 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
与磁性固定装置 (Z112488) 配合使用,用于膜、纯净样品或石蜡油样品。
相關產品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)