主要文件
Z743199
Julabo® bath test tube racks
to fit 90 test tubes, diam. 12 mm (13 mm), stainless steel
别名:
tube holder
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$245.00
$245.00
预计发货时间2025年7月17日详情
选择尺寸
变更视图
1 EA
$245.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103706
NACRES:
NB.77
$245.00
预计发货时间2025年7月17日详情
物料
stainless steel
包装
pack of 1 ea
制造商/商品名称
Julabo 8970345
参数
100 °C max. temp.
直径
12 mm (13 mm)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. If solvent based samples or acidic samples are tempered above 60°C, it is recommended using test glass inserts made of stainless steel.
法律信息
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)