主要文件
Z740611
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 1000 mL, volume 50-1000 mL
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
6 EA
$292.00
$292.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
6 EA
$292.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
$292.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
特点
subdivision 50 mL
包装
pkg of 6 ea
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
体积测量范围
50-1000 mL
容量
1000 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
其他说明
Browse all glass beakers
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)