主要文件
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich®大玻璃烧杯
capacity 10 L
别名:
大玻璃烧杯
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$787.00
$787.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$787.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
$787.00
请联系客服了解存货情况
物料
borosilicate glass
特点
graduations: no
制造商/商品名称
Sigma-Aldrich
高度 × 外径
340 mm × 225 mm
容量
10 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
重壁硼硅酸盐玻璃,无刻度。
其他说明
浏览所有玻璃烧杯
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)