主要文件
Z690384
Ace replacement reactor head, PTFE
4 openings, fits 250 mL and 500 mL PTFE reactors, diam. 60 mm, joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103817
NACRES:
NB.51
接合处
joint: ST/NS24/40
制造商/商品名称
Ace Glass 12858-15
直径
60 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
The Ace reactor heads are replacements for the Ace all-PTFE filter reactor assembly.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)