主要文件
Z568473
Sigma-Aldrich
Aldrich® single bank manifold with PTFE stopcocks
3 positions
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$751.00
$751.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$751.00
About This Item
分類程式碼代碼:
40161501
NACRES:
NB.79
$751.00
请联系客服了解存货情况
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Single bank manifolds come with 4mm bore PTFE stopcocks.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)