主要文件
Z690082
Sigma-Aldrich
Aldrich® PVC-coated open support ring
size L, ring diam. 127 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
NACRES:
NB.35
价格与库存信息目前不能提供
物料
aluminum
尺寸
L
长度 × 直径
305 mm × 11 mm , arm
环直径
127 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)