主要文件
Z671703
Rare earth extra power stir bar set, Cylindrical
14 stir bars total
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$233.00
$233.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$233.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
$233.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE-coated
cylindrical
包装
pack of 14 ea
制造商/商品名称
Cowie 001.3036.RE
一般描述
set contents:-
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)