Merck
Z105074
Sigma-Aldrich
Spinbar® assortment
octagonal PTFE-coated, pack of 16 ea
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
16 EA
$206.00
$206.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
16 EA
$206.00
About This Item
UNSPSC代码:
41103806
NACRES:
NB.72
$206.00
请联系客服了解存货情况
物料
octagonal PTFE-coated
包装
pack of 16 ea
制造商/商品名称
Bel-Art F37180-0000
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
2 of each size. 1/2 × 5/16in., 5/8 × 5/16in., 1 × 3/8in., 11/2 × 3/8in., 2 × 3/8in., 21/2 × 3/8in., Flea Micro 7 x 2mm 10 x 3mm.
法律信息
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2