主要文件
Z654876
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.37 microtiter plate attachment (for VG 3.3), for 1 standard microtiter plate (continuous operation), 1/cs
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$68.60
$68.60
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$68.60
About This Item
分類程式碼代碼:
41103814
NACRES:
NB.73
$68.60
请联系客服了解存货情况
包裝
case of 1
pack of 1
製造商/商標名
IKA 3344400
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Note: Use with IKA VORTEX 3 attachment VG 3.3 (Z644795)
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)