主要文件
Z654841
IKA® VORTEX 3 attachments
VG 3.35 test tube attachment (for VG 3.3), for 8 reagent glasses, 20 mm (continuous operation), 1/cs
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103814
NACRES:
NB.73
包装
case of 1
pack of 1
制造商/商品名称
IKA 3344200
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Note: Use with IKA VORTEX 3 attachment VG 3.3 (Z644795)
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)