Merck
Z645060
IKA® RCT 基础 IKAMAG 安全控制磁力搅拌器
universal hot plate magnetic stirrer, 20 L, 1500 rpm, 230 V, 1/pk
别名:
hot plate magnetic stirrers, hot plate stirrers, lab stirrers, laboratory stirrers, magnetic stirrers
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41102406
NACRES:
NB.76
AC/DC 輸入
230 V AC
材料
aluminum plate
特點
CE compliant
包裝
pack of 1
製造商/商標名
IKA 0003810000
參數
50-1500 rpm speed
50-500 °C temp. range
寬度 × 高度 × 直徑
165 mm × 85 mm × 275 mm
板直徑
135 mm
攪拌器容量
20 L
重量
2.5 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
IKA ® RCT 基础 IKAMAG 安全控制磁力搅拌器
全新改进版本的实验室畅销热板搅拌器,具有革命性的技术和新的功能:
  • 更强劲的马达可实现更高的转速范围
  • 附加温度控制模式,可实现介质加热更快
  • 集成温度控制
  • 包括 PT 1000 温度传感器 (PT 1000.60)
  • 通过数字显示精确设置温度和速度,即使关闭也可显示
  • 设置数字显示的安全温度限值
  • Hot Top 指示器 >> 防止烫伤的热表面警告!
  • 数字错误代码显示
  • 带有加热板温度 (50-360°C) 可调安全电路
  • 带加热的安全磁力搅拌器,适合无监督操作
  • 根据 DIN 12878,用于连接联系温度计的衬套,例如 ETS-D5,能够实现精确温度控制
  • 通过改进热控制技术实现高度安全
  • 密封组件 (IP 42) 保证使用寿命长
  • 高度抛光的铝加热板,实现最佳传热
  • 改善磁性附着
  • 包括 H 100 保护盖
法律資訊
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
IKAMAG is a trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG