主要文件
Z645036
IKA ® MS 3 数字振荡器
universal small shaker, 115 V
别名:
lab shakers, laboratory shakers, microplate shakers, orbital shakers, vortexer
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41103811
产品Z645036监管中,请联系销售询价或购买 联系客户支持
AC/DC输入
115 V AC, US 2-pin plug
特点
CSA approved
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
IKA 3319001
存货情况
not available in EU
宽度 × 高度 × 直径
148 mm × 63 mm × 205 mm
重量
2.9 kg
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
IKA ® MS 3 数字振荡器
紧凑、通用的小轨道摇床,适用于所有小容器和微量滴定板的摇晃任务。
  • 各种附件
  • 附件检测
  • 具有倒计时功能的计时器
  • 连续或触摸操作(带标准附件)
  • 在所有速度范围内稳定
  • 坚固的锌压铸外壳
两种操作模式:
模式 A(安全模式,带附件检测)仅标准附件在触摸模式下时达到 3000 rpm 的最大速度。当使用其他附件时,速度限制为 1,300 rpm。
模式 B(无附件检测)所有附件速度均可达到 3000 rpm。
附件:摇床 MS 3 数字、电源、标准附件 MS 3.1、通用附件 MS 3.3、单手插入 MS 1、微量滴定附件 MS 3.4、测试插入 MS 1.32与操作说明。
法律信息
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
相关内容
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.