主要文件
Z610186
Hirschmann® 刻度移液管,AS 级
capacity 20 mL , 0.1 mL accuracy
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121500
NACRES:
NB.01
价格与库存信息目前不能提供
物料
soda-lime glass
特点
class AS
graduations
subdivision 0.1 mL
Supplied with a cotton plug end as standard
包装
pack of 6
制造商/商品名称
Hirschmann
存货情况
not available in USA and Canada
高度
360 mm
容量
20 mL , 0.1 mL accuracy
颜色
blue graduations
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
通过带日期的批量号验证其合格性,适合用 DIN ISO 9000 标准管理的实验室。主点环刻度,零位在顶部,向尖端划分刻度。
法律信息
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)