返回
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级
Products
产品分类
pipettes (7)
颜色
制造商
容量(mL)
高度(mm)
玻璃器皿类别
包装大小
筛选产品
Showing 1-7 of 7
比较
货号
说明
价格
Z610151
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级,
capacity 5 mL , 0.03 mL accuracy
展开
查看定价
Z610178
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级,
capacity 10 mL , 0.05 mL accuracy
展开
查看定价
Z610194
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级,
capacity 25 mL , 0.1 mL accuracy
展开
查看定价
Z610127
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级,
capacity 1 mL , 0.007 mL accuracy
展开
查看定价
Z610208
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级,
capacity 50 mL , 0.2 mL accuracy
展开
查看定价
Z610135
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级,
capacity 2 mL , 0.01 mL accuracy
展开
查看定价
Z610186
Hirschmann
®
刻度移液管,AS 级,
capacity 20 mL , 0.1 mL accuracy