主要文件
Z609722
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 1.0 mm × 2.0 mm, L 10 m
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 PKG
$59.40
$59.40
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 PKG
$59.40
About This Item
UNSPSC代码:
41105108
NACRES:
NB.35
$59.40
请联系客服了解存货情况
包装
pkg of 10 m
制造商/商品名称
Bohlender
存货情况
not available in USA and Canada
内径 × 外径
1.0 mm × 2.0 mm
长度
10 m
壁尺寸
0.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Questions
  1. For Silicone tube 1mmX2mm, what is Wall size in mm?
    1 answer
    1. The wall size or thickness of this tubing is 0.5 mm. This information is in the PROPERTIES section of the product page above