主要文件
Z607045
Bohlender PTFE beaker
capacity 500 mL, white
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$174.00
$174.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$174.00
About This Item
UNSPSC代码:
41121803
NACRES:
NB.43
$174.00
请联系客服了解存货情况
物料
PTFE
制造商/商品名称
Bohlender
存货情况
not available in USA and Canada
容量
500 mL
颜色
white
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
With spout and reinforced rim, thick-walled, smooth interior surface.
其他说明
Browse all plastic beakers
法律信息
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)