主要文件
Z568198
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 EA
$119.00
$119.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
1 EA
$119.00
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
$119.00
请联系客服了解存货情况
材料
borosilicate glass
flat bottom flask
接合處
joint: ST/NS neck24/40
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
500 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)