主要文件
Z563978
Büchi® heating bath for R-210/215 evaporators
AC/DC input 220 - 240 V AC
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41100000
如需咨询该产品Z563978,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
描述
Model B-491
制造商/商品名称
Büchi 048200
参数
20-180 °C temp. limit
容量
≤4 L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The heating bath, for water or oil covers a wide temperature range. A continuous display shows the actual temperature and the temperature setpoint. It has a cordless power supply so it is not necessary to unplug connections when filling or emptying the bath.
法律信息
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)